Merck
605204
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OH-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenylalanine-2-13C, L-Phenylalanine-2-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH213CH(NH-Boc)CO2H
Masa cząsteczkowa:
266.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
metody
bio NMR: suitable
mp
85-87 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[13C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i11+1
Klucz InChI
ZYJPUMXJBDHSIF-LAGVNOJESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)