Merck
607975
Sigma-Aldrich
Selenourea-13C,15N1
98 atom % 14N, 99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
H2N13CSe15NH2
Masa cząsteczkowa:
125.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 14N
mp
213-215 °C (dec.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
N[13C]([15NH2])=[Se]
InChI
1S/CH4N2Se/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1
Klucz InChI
IYKVLICPFCEZOF-ZDOIIHCHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)