Merck
607282
Sigma-Aldrich
Methyl-13C alcohol-OD
98 atom % D, 99 atom % 13C, <1% 18O
Synonim(y):
Methan(ol-d),13C, Methanol-OD, 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3OD
Masa cząsteczkowa:
34.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % D
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
gęstość
0.840 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]O[13CH3]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1,2D
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-IIHJGDGPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)