Merck
606464
Sigma-Aldrich
Diphenyl carbonate-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5O)213CO
Masa cząsteczkowa:
215.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
tw
301-302 °C (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O=[13C](Oc1ccccc1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-13(15-11-7-3-1-4-8-11)16-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i13+1
Klucz InChI
ROORDVPLFPIABK-KCKQSJSWSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)