Merck
604674
Sigma-Aldrich
DL-Tryptophan-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC10H12N2O2
Masa cząsteczkowa:
205.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
289-290 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
N[13CH](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/i9+1
Klucz InChI
QIVBCDIJIAJPQS-QBZHADDCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)