Merck
605883
Sigma-Aldrich
Cholic acid-24-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC23H40O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
200-201 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[13C](O)=O)([H])C1
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i21+1
Klucz InChI
BHQCQFFYRZLCQQ-HFINQHRVSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)