Merck
604461
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-butene-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=13C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
71.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
bp
35-38 °C (lit.)
mp
-134 °C (lit.)
gęstość
0.671 g/mL (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C\C=[13C](\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3/i5+1
Klucz InChI
BKOOMYPCSUNDGP-HOSYLAQJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-4.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-20 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)