Merck
604313
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ketopentanoate-3,4,5-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313CH213COCH2CO2C2H5
Masa cząsteczkowa:
147.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
CCOC(=O)C[13C](=O)[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-6(8)5-7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1+1,3+1,6+1
Klucz InChI
UDRCONFHWYGWFI-LVDXHWGDSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)