Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 675,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
675,00 zł
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
Quality Segment
extent of labeling
~3.0 mmol/g "DMAP" loading
matrix
crosslinked with 2% DVB
anion traces
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description extent of labeling: ~3.0 mmol/g "DMAP" loading, matrix crosslinked with 2% DVB | description purum, ≥98.0% (NT) | description extent of labeling: 3.0-4.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene | description ReagentPlus®, ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| anion traces chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
| matrix crosslinked with 2% DVB | matrix - | matrix - | matrix - |
| extent of labeling ~3.0 mmol/g "DMAP" loading | extent of labeling - | extent of labeling 3.0-4.0 mmol/g loading | extent of labeling - |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: proton reactive | reaction suitability - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?