Przejdź do
DMS 454
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95062832, human lung, Polygonal
Synonim(y):
Komórki DMS454
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human lung
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Polygonal
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human lung
packaging
tube of 5 μg 95062832-DNA-5UG, pkg of vial of cells 95062832-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Polygonal
products
Calcitonin
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Ludzki model guza płuc, wydzielanie hormonów
Biochem/physiol Actions
Ludzki rak drobnokomórkowy płuca rasy kaukaskiej
Rak drobnokomórkowy DMS 454 został wyizolowany w 1981 roku z tkanki płucnej mężczyzny podczas autopsji. Komórki zawierają pęcherzyki z gęstym rdzeniem i wydzielają kalcytoninę.
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:3, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Waymouth's MB 752/1 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS) (inaktywowana termicznie).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)