Merck
603716
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromopropane-13C3
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
Br13CH213CH213CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
bp
167 °C (lit.)
mp
-34 °C (lit.)
gęstość
2.018 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Br[13CH2][13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1
Klucz InChI
VEFLKXRACNJHOV-VMIGTVKRSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)