Przejdź do
734799
3-Bromo-2,6-dimethylpyridine
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
406,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.552
density
1.431 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
SMILES string
Cc1ccc(Br)c(C)n1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-3-4-7(8)6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
TUJVGHCSNXCAFE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
662720
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.552
refractive index
n20/D 1.5604
density
1.431 g/mL at 25 °C
density
1.495 g/mL at 25 °C
form
liquid
form
solid
functional group
bromo
functional group
bromo
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.1 °F
flash_point_c
86.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)