Merck
603708
Sigma-Aldrich
Styrene dibromide-(ethyl-2-13C)
99 atom % 13C
Synonim(y):
(1,2-Dibromoethyl-2-13C)benzene, 1,2-Dibromo-1-phenylethane-2-13C
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(Br)13CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
bp
139-141 °C/15 mmHg (lit.)
mp
70-74 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Br[13CH2]C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i6+1
Klucz InChI
SHKKTLSDGJRCTR-PTQBSOBMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)