Merck
600105
Sigma-Aldrich
L-Cystine-15N2
98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
-[SCH2CH(15NH2)CO2H]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
240 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[15NH2][C@@H](CSSC[C@H]([15NH2])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1/i7+1,8+1
Klucz InChI
LEVWYRKDKASIDU-NHLQVRHMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)