Merck
597996
Sigma-Aldrich
4,6-Diethyldibenzothiophene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
49-50 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1cccc2c3cccc(CC)c3sc12
InChI
1S/C16H16S/c1-3-11-7-5-9-13-14-10-6-8-12(4-2)16(14)17-15(11)13/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
UMQGGSYHJPHWFV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)