Merck
597147
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1-indanone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
111-115 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2
Klucz InChI
SEQHEDQNODAFIU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)