Merck
597104
Sigma-Aldrich
2-Amino-15N-4,6-dimethoxypyrimidine-15N2
99 atom % 15N, 97% (CP)
Synonim(y):
4,6-dimethoxy-2-Pyrimidinamine-N,1,3-15N3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H915N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 15N
Próba
97% (CP)
Postać
solid
mp
94-96 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
COc1cc(OC)[15n]c([15NH2])[15n]1
InChI
1S/C6H9N3O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)/i7+1,8+1,9+1
Klucz InChI
LVFRCHIUUKWBLR-ULEDQSHZSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)