Merck
595667
Sigma-Aldrich
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid-d7
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
DOC6D4CD=C(CN)CO2D
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
97 atom % D
Próba
97% (CP)
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
250-253 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+7
ciąg SMILES
[2H]OC(=O)\C(C#N)=C(/[2H])c1c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+/i1D,2D,3D,4D,5D/hD2
Klucz InChI
AFVLVVWMAFSXCK-BMKBMMDNSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)