Merck
595551
Sigma-Aldrich
Indan-2-carboxylic acid
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
128-132 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)C1Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10O2/c11-10(12)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,11,12)
Klucz InChI
XUDCMQBOWOLYCF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3