Merck
595225
Sigma-Aldrich
1-(1,1-Dimethylheptyl)-3,5-dimethoxybenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H3C(CH2)5 C(CH3)2 C6H3(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.40
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.500 (lit.)
tw
122 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCC(C)(C)c1cc(OC)cc(OC)c1
InChI
1S/C17H28O2/c1-6-7-8-9-10-17(2,3)14-11-15(18-4)13-16(12-14)19-5/h11-13H,6-10H2,1-5H3
Klucz InChI
MYYOUJBZUGHFNX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3