Merck
684279
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate-1-13C,2,3,3-d3
98 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD2=CD13CO2CH2CF2CHF2
Masa cząsteczkowa:
190.12
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Isotopic purity:
98 atom % 13C, 98 atom % D
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
liquid
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % D
assay
97% (CP)
form
liquid
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(/[2H])[13C](=O)OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C6H6F4O2/c1-2-4(11)12-3-6(9,10)5(7)8/h2,5H,1,3H2/i1D2,2D,4+1
InChI key
VHJHZYSXJKREEE-ZPYCZKLBSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)