Merck
594091
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N,d4 deuteroxide solution
~3 N in D2O, 99 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
15ND4OD/D2O soln.
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 15N
98 atom % D
stężenie
~3 N in D2O
metody
bio NMR: suitable
gęstość
1.082 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[O-][2H].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;/hD5
Klucz InChI
VHUUQVKOLVNVRT-WWGYPZNKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)