Merck
593990
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2,d8 sulfate
99 atom % 15N, 98 atom % D
Wybierz wielkość
1 G
5247,00 zł
5247,00 zł
Cena katalogowa6360,00 złZaoszczędź 18%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
5247,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(15ND4)2SO4
Masa cząsteczkowa:
142.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
5247,00 zł
Cena katalogowa6360,00 złZaoszczędź 18%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 15N
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
metody
protein expression: suitable
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[2H][15N+]([2H])([2H])[2H].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;/hD8
Klucz InChI
BFNBIHQBYMNNAN-HESUPHTJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)