Kluczowe dokumenty
592722
4-Aminopyridine-d6
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonim(y):
4-Pyridin-2,3,5,6-d4-amine-d2
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Formularz
solid
bp
273 °C (lit.)
mp
155-158 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])nc([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)/i1D,2D,3D,4D/hD2
Klucz InChI
NUKYPUAOHBNCPY-UDDMDDBKSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?