Merck
592420
Sigma-Aldrich
(Triethoxysilyl)cyclohexane
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)3SiC6H11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43 (lit.)
bp
53 °C/0.3 mmHg (lit.)
gęstość
0.930 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](OCC)(OCC)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H26O3Si/c1-4-13-16(14-5-2,15-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h12H,4-11H2,1-3H3
Klucz InChI
ATGKAFZFOALBOF-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)