Key Documents
592285
Tricyclohexylphosphine solution
1 M in toluene
Synonim(y):
NSC 158657, PCy3
About This Item
Polecane produkty
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
stężenie
1 M in toluene
gęstość
0.901 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H33P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h16-18H,1-15H2
Klucz InChI
WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Carbonylative Suzuki-coupling of benzyl halides with potassium aryltrifluoroborates
- Suzuki-Miyaura reactions of aryl sulfonates / halides with arylboronic acids
- Synthesis of an acromelic acid A analog based 11C-labeled PET tracer
- Synthesis of (-)-Exiguolide and its analogues
- Allylation of zinc enolates
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup