The concentration of antibody in this ascitic fluid is typically in the range of 6 to 10 mg/mL.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł 1020,00 zł |
0.25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1020,00 zł
Cena katalogowa1200,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
secondary antibodies
clone
GE-1, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
indirect ELISA: 1:5,000
isotype
IgG2b
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone GE-1, ascites fluid | description clone GG-5, ascites fluid | description clone HP-6017, ascites fluid | description clone HP-6014, ascites fluid |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| technique(s) indirect ELISA: 1:5,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:20,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:3,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:5,000 |
| isotype IgG2b | isotype IgG1 | isotype IgG2a | isotype IgG1 |
| clone GE-1, monoclonal | clone GG-5, monoclonal | clone HP-6017, monoclonal | clone HP-6014, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Could I know the approximate yield of this ascitic liquid (purification by affinity)?