Merck
592021
Sigma-Aldrich
Nicotinamide-(amide-15N)
98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonim(y):
3-Pyridine(carboxamide-15N), Vitamin B3-(amide-15N)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H615NNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
white
mp
130-132 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[15NH2]C(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)/i7+1
Klucz InChI
DFPAKSUCGFBDDF-CDYZYAPPSA-N
Opis ogólny
Nikotynamid (lub niacynamid) to amidowa forma witaminy B3/kwasu nikotynowego, która może być wykorzystywana w różnych zastosowaniach kosmetycznych i farmaceutycznych. Występuje w mięsie, rybach, orzechach i grzybach, a także w niektórych warzywach. Jest również prekursorem niezbędnych koenzymów.[1][2]
Zastosowanie
Nikotynamid-(amid-15N) może być wykorzystywany w biosyntezie dinukleotydu nikotynamidoadeninowego (NAD).[3] Produkt ten może być również stosowany jako wzorzec analityczny.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A review of nicotinamide: treatment of skin diseases and potential side effects
Rolfe HM
Journal of Cosmetic Dermatology, 13(4), 324-328 (2014)
Safety of high-dose nicotinamide: a review
Knip M, et al.
Diabetologia, 43(11), 1337-1345 (2000)
Igor Shats et al.
Cell metabolism, 31(3), 564-579 (2020-03-05)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD), a cofactor for hundreds of metabolic reactions in all cell types, plays an essential role in metabolism, DNA repair, and aging. However, how NAD metabolism is impacted by the environment remains unclear. Here, we report an
Rong Grace Zhai et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 66(17), 2805-2818 (2009-05-19)
Nicotinamide/nicotinic acid mononucleotide adenylyltransferase (NMNAT) has long been known as the master enzyme in NAD biosynthesis in living organisms. A burst of investigations on NMNAT, going beyond enzymology, have paralleled increasing discoveries of key roles played by NAD homeostasis in