Merck
591793
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-nitropropane-15N
98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3C15NO2
Masa cząsteczkowa:
104.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
tw
126-127 °C (lit.)
gęstość
0.959 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)(C)[15N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-4(2,3)5(6)7/h1-3H3/i5+1
Klucz InChI
AIMREYQYBFBEGQ-HOSYLAQJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
66.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
19 °C - closed cup