Merck
591629
Sigma-Aldrich
Phenol-18O
95 atom % 18O
About This Item
Wzór liniowy:
C6H518OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
95 atom % 18O
Formularz
solid
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
gęstość
1.093 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[18OH]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i7+2
Klucz InChI
ISWSIDIOOBJBQZ-WGGUOBTBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organy docelowe
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)