Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(13CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.15
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191501
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
mp
-48 °C (lit.)
density
0.884 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[13CH3]c1cccc([13CH3])c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1
InChI key
IVSZLXZYQVIEFR-ZDOIIHCHSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
77.0 °F - closed cup
flash_point_c
25 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?