Merck
591386
Sigma-Aldrich
Tridecanoic-2,2-d2 acid
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10CD2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
solid
tw
236 °C/100 mmHg
mp
41-42 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C13H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15/h2-12H2,1H3,(H,14,15)/i12D2
Klucz InChI
SZHOJFHSIKHZHA-XUWBISKJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Satya Girish Chandra Avula et al.
Journal of separation science, 40(10), 2214-2227 (2017-03-23)
Algae can synthesize, accumulate and store large amounts of lipids in its cells, which holds immense potential as a renewable source of biodiesel. In this work, we have developed and validated a GC-MS method for quantitation of fatty acids and