Kluczowe dokumenty
591173
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-15N,d17
97 atom %, 98% (CP)
Synonim(y):
2,2,6,6-Tetra(methyl-d3)-4-piperidinone-1,3,3,5,5-d5-1-15N
About This Item
Polecane produkty
opis
TEMPONE precursor
czystość izotopowa
97 atom %
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
34-38 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+18
ciąg SMILES
[2H][15N]1C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])C1(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h10H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,10+1/hD
Klucz InChI
JWUXJYZVKZKLTJ-AWFCJHQLSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
163.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)