Przejdź do zawartości
696471
4-Oxo-TEMPO-1-15N
98 atom % 15N
Synonim(y):
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-15N-1-oxyl, TEMPONE-1-15N
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H1615NO2
Masa cząsteczkowa:
171.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-778-7
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % 15N
form
solid
mol wt
171.22 (atom % calculation)
mp
35 °C (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)[15N]1[O]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i10+1
InChI key
WSGDRFHJFJRSFY-DETAZLGJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)