Merck
590320
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine(2,5-norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, polymer-bound Fibre-cat®
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
linia produktu
FibreCat®
Poziom jakości
Postać
solid
przydatność reakcji
core: rhodium
reaction type: solution phase peptide synthesis
reagent type: catalyst
InChI
1S/C18H15P.C7H8.BF4.Rh/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-7-4-3-6(1)5-7;2-1(3,4)5;/h1-15H;1-4,6-7H,5H2;;/q;;-1;+1
Klucz InChI
QMBLFRMSOHVUJG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used as a recyclable supported catalyst for the selective hydrogenation of polyolefins. This resin catalyst exhibits similar selectivity to its homogeneous counterpart.
Cechy i korzyści
This resin catalyst exhibits similar selectivity to its homogeneous counterpart. Rhodium leaching is very low.
Informacje prawne
FibreCat is a registered trademark of Johnson Matthey PLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)