Merck
588172
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydroxypyrimidine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3BrN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.98
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Aby zapytać o ten produkt 588172, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
95%
mp
230 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-6-4(8)7-2-3/h1-2H,(H,6,7,8)
Klucz InChI
VTUDATOSQGYWML-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M J Kornblatt et al.
European journal of biochemistry, 156(2), 297-300 (1986-04-15)
Yeast cytosine deaminase (EC 3.5.4.1) is inhibited by 5-bromo-2-pyrimidinone. In aqueous solution at neutral pH three forms of this compound (the anion, the parent, and the covalent hydrate) are in equilibrium. Experiments were undertaken in order to determine the relative