Merck
587869
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzoic acid-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
HO13C6H4COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
mp
214-215 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(O)=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
FJKROLUGYXJWQN-IDEBNGHGSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cinzia Fino et al.
MicrobiologyOpen, 9(8), e1064-e1064 (2020-06-20)
Antibiotic-tolerant persisters are often implicated in treatment failure of chronic and relapsing bacterial infections, but the underlying molecular mechanisms have remained elusive. Controversies revolve around the relative contribution of specific genetic switches called toxin-antitoxin (TA) modules and global modulation of
Mahmoud Hajj Chehade et al.
Cell chemical biology, 26(4), 482-492 (2019-01-29)
Ubiquinone (UQ) is a polyprenylated lipid that is conserved from bacteria to humans and is crucial to cellular respiration. How the cell orchestrates the efficient synthesis of UQ, which involves the modification of extremely hydrophobic substrates by multiple sequential enzymes