Kluczowe dokumenty
587176
Lanthanum(III) phosphate hydrate
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.99% trace metals basis
Postać
chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lanthanum
zanieczyszczenia
≤100 ppm Trace Rare Earth Analysis
ciąg SMILES
[La+3].[H]O[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/La.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
Klucz InChI
MXLPYXTVXABWIU-UHFFFAOYSA-K
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.