Merck
586358
Sigma-Aldrich
Ethyl(benzene-d5)
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
bp
136 °C (lit.)
gęstość
0.908 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i3D,4D,5D,6D,7D
Klucz InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-DKFMXDSJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Organy docelowe
hearing organs
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)