Przejdź do
808334
Ethylbenzene-13C8
99 atom % 13C, 98% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH313CH213C6H5
Masa cząsteczkowa:
114.11
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+8
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
98% (CP)
form
liquid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+8
SMILES string
[13CH3][13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
InChI key
YNQLUTRBYVCPMQ-LLXNCONNSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)