Merck
579653
Sigma-Aldrich
Naphthalene-13C10
99 atom % 13C
Synonim(y):
Naphthalene-ul-13C
About This Item
Wzór liniowy:
13C10H8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
przesunięcie masy
M+10
ciąg SMILES
[13cH]1[13cH][13cH][13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2[13cH]1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
Klucz InChI
UFWIBTONFRDIAS-IIYFYTTLSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)