Merck
578843
Sigma-Aldrich
3-(N-Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester, tert-Butyl-N-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H26BNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
148-153 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H26BNO4/c1-15(2,3)21-14(20)19-13-10-8-9-12(11-13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3,(H,19,20)
Klucz InChI
ANQAOGOIWVMGCH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3