Merck
578525
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-methylpyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba:
97%
Próba
97%
bp
152-153 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(C)ccn1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6-3-4-8-7(5-6)9-2/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
HGRXBKDKSYDWLD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)