Merck
577049
Sigma-Aldrich
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]thiophene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12SSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
36-41 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccsc1
InChI
1S/C9H12SSi/c1-11(2,3)7-5-9-4-6-10-8-9/h4,6,8H,1-3H3
Klucz InChI
XJUQFUWWPCIZRB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
192.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)