Merck
576891
Sigma-Aldrich
1,2-Diamino(cyclohexane-d10)
(cis/trans mixture), 98 atom % D
Synonim(y):
1,2-Cyclohexanediamine, 1,2-Cyclohexanediamine-d10
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D10H4N2
Masa cząsteczkowa:
124.25
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
skład
(cis/trans mixture)
tw
92-93 °C/18 mmHg (lit.)
gęstość
1.011 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+10
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D,6D
Klucz InChI
SSJXIUAHEKJCMH-MBXGXEIXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)