Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 475,00 zł 356,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CO2CNHC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
356,25 zł
Cena katalogowa475,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0%
form
solid
mp
199-204 °C (dec.) (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C11H16BNO4/c1-11(2,3)17-10(14)13-9-6-4-8(5-7-9)12(15)16/h4-7,15-16H,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
UBVOLHQIEQVXGM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% | description 97% | description ≥95.0% | description ≥95.0% |
| assay ≥95.0% | assay 97% | assay ≥95.0% | assay ≥95.0% |
| mp 199-204 °C (dec.) (lit.) | mp 209-214 °C | mp 204-206 °C (lit.) | mp 191-196 °C (lit.) |
| form solid | form powder | form powder | form - |
| functional group amine | functional group amide | functional group - | functional group - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![4-[(Phenylamino)carbonyl]phenylboronic acid pinacol ester 97%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/337/186/9c84d4e6-1ad2-4191-8e05-28e107637cf0/640/9c84d4e6-1ad2-4191-8e05-28e107637cf0.png)