Merck
576255
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-1H-quinolinone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC1=CC(=O)c2ccccc2N1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)