Merck
576018
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6N4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
257-261 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
Nc1nnc(s1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N4O2S/c9-8-11-10-7(15-8)5-1-3-6(4-2-5)12(13)14/h1-4H,(H2,9,11)
Klucz InChI
XAPNDVNSXWXPJS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)