Merck
575410
Sigma-Aldrich
Poly[(m-phenylenevinylene)-alt-(2,5-dihexyloxy-p-phenylenevinylene)]
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Formularz
solid
skład
trans, 95%
rozpuszczalność
chloroform: soluble 2%
THF: soluble
toluene: soluble
fluorescencja
λex 404 nm; λem 451 nm in chloroform
Opis ogólny
Poli[(m-fenylenowinylen)-alt-(2,5-diheksyloksy-p-fenylenowinylen)] jest materiałem gospodarza, który może być stosowany jako niebieski barwnik fluorescencyjny w elektronice organicznej.[1]
Zastosowanie
Poli[(m-fenylenowinylen)-alt-(2,5-diheksyloksy-p-fenylenowinylen)] (PMPDHPV) jest polimerem przewodzącym, który może być stosowany w produkcji organicznych diod elektroluminescencyjnych (OLED).[2] Może być również stosowany jako barwnik w obrazowaniu 3D ze wzmocnionym powierzchniowo rozpraszaniem Ramana (SERS).[3]
Semi-conjugated light-emitting polymer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multimodal delivery of irinotecan from microparticles with two distinct compartments
Rahmani S, et al.
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society, 172(1), 239-245 (2013)
Fabrication of organic light-emitting diodes using photosynthetic pigments extracted from spinach
Ohtani N, et al.
Japanese Journal of Applied Physics, 50(1S2), 01BC08-01BC08 (2011)
Spatial Analysis of Metal-PLGA Hybrid Microstructures Using 3D SERS Imaging
Strozyk MS, et al.
Advances in Functional Materials, 27(33), 1701626-1701626 (2017)
Produkty
LEP umożliwiają szeroki zakres ważnych zastosowań, w tym czujniki, elastyczne wyświetlacze LED i urządzenia oświetleniowe, optyczne lasery pompujące i potencjalnie polimerowe lasery diodowe.
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.