Merck
573752
Sigma-Aldrich
5-(2-Furyl)-2,4-dihydro-[1,2,4]-triazole-3-thione
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
277-278 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=C1NN=C(N1)c2ccco2
InChI
1S/C6H5N3OS/c11-6-7-5(8-9-6)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H2,7,8,9,11)
Klucz InChI
PQFBWTHPDGFZBD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)